Imprimer
4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917609-1G OR917609-250MG
APOSOR917609-1GEA 712 EUR
APOSOR917609-1G APOSOR917609-250MG
4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde 95%
4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00582536
Numéro CAS: 53183-53-2