Imprimer
Methyl 3-cyano-4-hydroxybenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917547-1G OR917547-250MG
APOSOR917547-1GEA 243 EUR
APOSOR917547-1G APOSOR917547-250MG
Methyl 3-cyano-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-cyano-4-hydroxybenzoate
Formule: C₉H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13248596
Numéro CAS: 156001-68-2