Imprimer
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917409-1G OR917409-250MG
APOSOR917409-1GEA 400 EUR
APOSOR917409-1G APOSOR917409-250MG
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04355428
Numéro CAS: 118482-14-7