Imprimer
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9173-1G OR9173-250MG
APOSOR9173-1GEA 183 EUR
APOSOR9173-1G APOSOR9173-250MG
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₁N₃O
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271929
Numéro CAS: 871825-54-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III