Imprimer
(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR917182-1G OR917182-250MG
APOSOR917182-1GEA 142 EUR
APOSOR917182-1G APOSOR917182-250MG
(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate 95%
(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788637
Numéro CAS: 106691-72-9