Imprimer
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-4-methylpyridine-2-carbaldehyde
OR917140-1G OR917140-250MG
APOSOR917140-1GEA 127 EUR
APOSOR917140-1G APOSOR917140-250MG
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde 97%
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde
Formule: C₇H₆BrNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07375095
Numéro CAS: 886364-94-9