Imprimer
4-(4-Aminophenoxy)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyridin-4-yloxy)aniline
OR917039-1G OR917039-250MG
APOSOR917039-1GEA 238 EUR
APOSOR917039-1G APOSOR917039-250MG
4-(4-Aminophenoxy)pyridine 95%
4-(4-Aminophenoxy)pyridine
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06825431
Numéro CAS: 102877-78-1