Imprimer
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR916985-1G OR916985-250MG
APOSOR916985-1GEA 163 EUR
APOSOR916985-1G APOSOR916985-250MG
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15071442
Numéro CAS: 1071433-05-0