Imprimer
3-(4,5-Dihydro-4,4-dimethyloxazol-2-yl)benzenamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916913-1G OR916913-250MG
APOSOR916913-1GEA 734 EUR
APOSOR916913-1G APOSOR916913-250MG
3-(4,5-Dihydro-4,4-dimethyloxazol-2-yl)benzenamine 95%
3-(4,5-Dihydro-4,4-dimethyloxazol-2-yl)benzenamine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909379
Numéro CAS: 913731-10-9