Imprimer
4-Chloroisoindoline hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916878-1G OR916878-250MG
APOSOR916878-1GEA 68.7 EUR
APOSOR916878-1G APOSOR916878-250MG
4-Chloroisoindoline hydrochloride 95%
4-Chloroisoindoline hydrochloride
Formule: C₈H₈ClN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110370
Numéro CAS: 924304-73-4