Imprimer
1-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916824-1G OR916824-250MG
APOSOR916824-1GEA 112 EUR
APOSOR916824-1G APOSOR916824-250MG
1-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)ethanone 95%
1-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)ethanone
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827976
Numéro CAS: 747414-17-1