Imprimer
1-Methylhistamine dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR916820-1G OR916820-250MG OR916820-5G
APOSOR916820-1GEA 364 EUR
APOSOR916820-1G APOSOR916820-250MG APOSOR916820-5G
1-Methylhistamine dihydrochloride 95%
1-Methylhistamine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₁N₃·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037000
Numéro CAS: 6481-48-7
ONU: 2735
ADR: 8,III