Imprimer
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916804-1G OR916804-250MG
APOSOR916804-1GEA 632 EUR
APOSOR916804-1G APOSOR916804-250MG
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester 95%
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01819872
Numéro CAS: 51221-43-3