Imprimer
1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916793-1G OR916793-250MG
APOSOR916793-1GEA 400 EUR
APOSOR916793-1G APOSOR916793-250MG
1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06589824
Numéro CAS: 842971-69-1