Imprimer
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR916703-1G OR916703-500MG OR916703-250MG
APOSOR916703-1GEA 502 EUR
APOSOR916703-1G APOSOR916703-500MG APOSOR916703-250MG
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
Formule: C₅H₆N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00971933
Numéro CAS: 4100-14-5