Imprimer
1-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916658-1G OR916658-250MG
APOSOR916658-1GEA 864 EUR
APOSOR916658-1G APOSOR916658-250MG
1-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanamine 95%
1-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658491
Numéro CAS: 58088-67-8