Imprimer
2-Ethylpropane-1,3-diol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916592-1G OR916592-5G
APOSOR916592-1GEA 226 EUR
APOSOR916592-1G APOSOR916592-5G
2-Ethylpropane-1,3-diol 95%
2-Ethylpropane-1,3-diol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104.148 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909398
Numéro CAS: 2612-29-5