Imprimer
5-Methyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916541-1G OR916541-250MG
APOSOR916541-1GEA 400 EUR
APOSOR916541-1G APOSOR916541-250MG
5-Methyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
5-Methyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09674953
Numéro CAS: 931985-65-8