Imprimer
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916496-1G OR916496-250MG
APOSOR916496-1GEA 712 EUR
APOSOR916496-1G APOSOR916496-250MG
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde 95%
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168.147 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07626333
Numéro CAS: 51061-83-7