Boc-N-methyl-DL-alanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916415-25G
OR916415-5G
APOSOR916415-25GEA
78.7
EUR
APOSOR916415-25G
APOSOR916415-5G
Boc-N-methyl-DL-alanine 97%
Boc-N-methyl-DL-alanine
Formule:
C₉H₁₇NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00153297 Numéro CAS: 13734-31-1 |