Imprimer
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methylpyrrole-2-carbaldehyde
OR916381-1G OR916381-250MG OR916381-5G
APOSOR916381-1GEA 202 EUR
APOSOR916381-1G APOSOR916381-250MG APOSOR916381-5G
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₇NO
MW: 109.126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236773
Numéro CAS: 1192-79-6