Imprimer
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-tri(Propan-2-yl)silylpyrrole-3-carbaldehyde
OR915073-1G OR915073-5G
APOSOR915073-1GEA 241 EUR
APOSOR915073-1G APOSOR915073-5G
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₂₅NOSi
MW: 251.44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28515390
Numéro CAS: 90971-76-9