Imprimer
4-Methanesulphonyl-2-methylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914708-1G OR914708-250MG OR914708-5G
APOSOR914708-1GEA 348 EUR
APOSOR914708-1G APOSOR914708-250MG APOSOR914708-5G
4-Methanesulphonyl-2-methylaniline 95%
4-Methanesulphonyl-2-methylaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909541
Numéro CAS: 252562-00-8