Imprimer
4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914531-10G OR914531-1G OR914531-5G
APOSOR914531-10GEA 964 EUR
APOSOR914531-10G APOSOR914531-1G APOSOR914531-5G
4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran 95%
4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran
Formule: C₅H₇BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699698
Numéro CAS: 24265-23-4