Imprimer
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914046-100MG OR914046-1G OR914046-250MG
APOSOR914046-100MGEA 41.6 EUR
APOSOR914046-100MG APOSOR914046-1G APOSOR914046-250MG
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₆H₆N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846603
Numéro CAS: 874-46-4