Imprimer
(S)-2-Methylbutane-2-sulphinamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913884-1G OR913884-250MG
APOSOR913884-1GEA 435 EUR
APOSOR913884-1G APOSOR913884-250MG
(S)-2-Methylbutane-2-sulphinamide 95%
(S)-2-Methylbutane-2-sulphinamide
Formule: C₅H₁₃NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11707201
Numéro CAS: 861821-90-1