Imprimer
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-Methyl piperidine-3-carboxylate
OR913753-1G OR913753-5G
APOSOR913753-1GEA 237 EUR
APOSOR913753-1G APOSOR913753-5G
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate 96%
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate
Formule: C₇H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09749870
Numéro CAS: 164323-85-7