Imprimer
(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-(p-Methylphenyl)-beta-alanine
OR913672-1G OR913672-5G
APOSOR913672-1GEA 106 EUR
APOSOR913672-1G APOSOR913672-5G
(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840389
Numéro CAS: 479064-87-4