Imprimer
(6-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913565-1G OR913565-250MG
APOSOR913565-1GEA 521 EUR
APOSOR913565-1G APOSOR913565-250MG
(6-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl)methanol 95%
(6-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl)methanol
Formule: C₉H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658507
Numéro CAS: 748796-38-5