Imprimer
Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: hydrochloride, Methyl 2-(4-aminophenyl)acetate
OR913528-25G OR913528-5G
APOSOR913528-25GEA 333 EUR
APOSOR913528-25G APOSOR913528-5G
Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride 98%
Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride
Formule: C₉H₁₁NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796526
Numéro CAS: 83528-16-9