Imprimer
(2-Formylphenoxy)acetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913452-1G OR913452-5G
APOSOR913452-1GEA 60.9 EUR
APOSOR913452-1G APOSOR913452-5G
(2-Formylphenoxy)acetonitrile 97%
(2-Formylphenoxy)acetonitrile
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01157218
Numéro CAS: 125418-83-9