Imprimer
(2-Formyl-5-methoxy-phenoxy)-acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913450-1G OR913450-250MG
APOSOR913450-1GEA 683 EUR
APOSOR913450-1G APOSOR913450-250MG
(2-Formyl-5-methoxy-phenoxy)-acetonitrile 95%
(2-Formyl-5-methoxy-phenoxy)-acetonitrile
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14587808
Numéro CAS: 108656-11-7