Imprimer
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9134-1G OR9134-250MG
APOSOR9134-1GEA 0 EUR
APOSOR9134-1G APOSOR9134-250MG
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
Formule: C₁₃H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271910
Numéro CAS: 869901-08-6
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III