Imprimer
3-Methyl-4-piperidone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methylpiperidin-4-one
OR913284-1G OR913284-250MG
APOSOR913284-1GEA 108 EUR
APOSOR913284-1G APOSOR913284-250MG
3-Methyl-4-piperidone 95%
3-Methyl-4-piperidone
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113.158 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787596
Numéro CAS: 5773-58-0