Imprimer
6-Methoxy-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR913173-1G OR913173-250MG
APOSOR913173-1GEA 271 EUR
APOSOR913173-1G APOSOR913173-250MG
6-Methoxy-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
6-Methoxy-1H-indazole-3-carbonitrile
Formule: C₉H₇N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659784
Numéro CAS: 691900-59-1