Imprimer
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-N-methylmethanamine
OR913105-1G OR913105-5G
APOSOR913105-1GEA 60.9 EUR
APOSOR913105-1G APOSOR913105-5G
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine 95%
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181.232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864733
Numéro CAS: 77775-71-4