Imprimer
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: [3-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]benzene, 3-(Aminomethyl)-1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
OR9131-1G OR9131-250MG
APOSOR9131-1GEA 313 EUR
APOSOR9131-1G APOSOR9131-250MG
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine 95+%
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271937
Numéro CAS: 869901-12-2
ONU: 2735
ADR: 8,III