3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913084-1G
OR913084-5G
APOSOR913084-1GEA
116
EUR
APOSOR913084-1G
APOSOR913084-5G
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 96%
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Formule:
C₉H₈O₃·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05664093 Numéro CAS: 1201806-19-0 |