Imprimer
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913080-1G OR913080-5G
APOSOR913080-1GEA 37.3 EUR
APOSOR913080-1G APOSOR913080-5G
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664010
Numéro CAS: 90924-43-9