Imprimer
(R)-1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913004-1G OR913004-250MG
APOSOR913004-1GEA 549 EUR
APOSOR913004-1G APOSOR913004-250MG
(R)-1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride 97%
(R)-1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₀N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14705582
Numéro CAS: 40154-79-8