Imprimer
3-(Aminoethyl)benzo[b]furan 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(1-Benzofuran-3-yl)ethylamine, 2-(Benzo[b]furan-3-yl)ethylamine, 2-(Benzofuran-3-yl)ethanamine, 3-(Aminoethyl)-1-benzofuran
OR9130-1G OR9130-250MG
APOSOR9130-1GEA 185 EUR
APOSOR9130-1G APOSOR9130-250MG
3-(Aminoethyl)benzo[b]furan 95%
3-(Aminoethyl)benzo[b]furan
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271905
Numéro CAS: 27404-31-5
ONU: 2735
ADR: 8 III