Imprimer
1-(3-amino-2-methylphenyl)pyrrolidin-2-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912925-1G OR912925-5G
APOSOR912925-1GEA 270 EUR
APOSOR912925-1G APOSOR912925-5G
1-(3-amino-2-methylphenyl)pyrrolidin-2-one 98%
1-(3-amino-2-methylphenyl)pyrrolidin-2-one
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09044451
Numéro CAS: 69131-43-7