Imprimer
4-Mercaptobenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912890-1G OR912890-250MG
APOSOR912890-1GEA 371 EUR
APOSOR912890-1G APOSOR912890-250MG
4-Mercaptobenzyl alcohol 95%
4-Mercaptobenzyl alcohol
Formule: C₇H₈OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041529
Numéro CAS: 53339-53-0