Imprimer
N-Ethyl-3-nitrobenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912583-1G OR912583-5G
APOSOR912583-1GEA 168 EUR
APOSOR912583-1G APOSOR912583-5G
N-Ethyl-3-nitrobenzamide 98%
N-Ethyl-3-nitrobenzamide
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01211875
Numéro CAS: 26819-11-4