Imprimer
N-Methyl-3-nitrobenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912573-1G OR912573-25G OR912573-5G
APOSOR912573-1GEA 145 EUR
APOSOR912573-1G APOSOR912573-25G APOSOR912573-5G
N-Methyl-3-nitrobenzamide 98%
N-Methyl-3-nitrobenzamide
Formule: C₈H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00714941
Numéro CAS: 3400-26-8