Imprimer
(1,4-Dioxa-spiro[4.4]non-6-yl)-methanol 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912514-1G OR912514-250MG
APOSOR912514-1GEA 683 EUR
APOSOR912514-1G APOSOR912514-250MG
(1,4-Dioxa-spiro[4.4]non-6-yl)-methanol 90%
(1,4-Dioxa-spiro[4.4]non-6-yl)-methanol
Formule: C₈H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991662
Numéro CAS: 23153-74-4