Imprimer
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912476-1G OR912476-5G
APOSOR912476-1GEA 0 EUR
APOSOR912476-1G APOSOR912476-5G
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine
Formule: C₅H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234103
Numéro CAS: 19875-04-8