Imprimer
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-DL-Phg(4-OMe)-OH, 2-Amino-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
OR912250-1G OR912250-5G
APOSOR912250-1GEA 71.2 EUR
APOSOR912250-1G APOSOR912250-5G
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid 97%
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049329
Numéro CAS: 19789-59-4