Imprimer
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912002-1G OR912002-250MG
APOSOR912002-1GEA 372 EUR
APOSOR912002-1G APOSOR912002-250MG
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739035
Numéro CAS: 73957-66-1