Imprimer
3,4-Dimethoxybenzyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911800-1G OR911800-5G
APOSOR911800-1GEA 40.1 EUR
APOSOR911800-1G APOSOR911800-5G
3,4-Dimethoxybenzyl chloride 95%
3,4-Dimethoxybenzyl chloride
Formule: C₉H₁₁ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00185554
Numéro CAS: 7306-46-9